2-Fluoro-5-nitrobenzoyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3-(Chloroformyl)-4-fluoronitrobenzene, 3-(Chlorocarbonyl)-4-fluoronitrobenzene
PC2622-1G
PC2622-5G
APOSPC2622-1GEA
94.5
EUR
APOSPC2622-1G
APOSPC2622-5G
2-Fluoro-5-nitrobenzoyl chloride
2-Fluoro-5-nitrobenzoyl chloride
Formel:
C₇H₃ClFNO₃ Molecular Weight: 203,555 g/mol Siedepunkt: 128…130 °C (2,5 mm Hg) Schmelzpunkt: 60…61 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08458077 CAS-Nummer: 709-46-6 UN: 3261 ADR: 8,III |