4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)aniline 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Amino-2-fluorophenyl methyl sulphone
PC2626-1G PC2626-5G
APOSPC2626-1GEA 125 EUR
APOSPC2626-1G APOSPC2626-5G
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)aniline 98%
4-Fluoro-3-(methylsulphonyl)aniline
Formel: C₇H₈FNO₂S
Molecular Weight: 189,207 g/mol
Schmelzpunkt: 99…101 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08458080
CAS-Nummer: 914636-44-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III