4-Iodo-β,β,β-trifluorophenetole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Iodo-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene, 4-Iodophenyl 2,2,2-trifluoroethyl ether
PC2634-1G
PC2634-5G
APOSPC2634-1GEA
127
EUR
APOSPC2634-1G
APOSPC2634-5G
4-Iodo-β,β,β-trifluorophenetole
4-Iodo-β,β,β-trifluorophenetole
Formel:
C₈H₆F₃IO Molecular Weight: 302.032 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08458086 CAS-Nummer: 530080-17-2 |