3-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(Trifluoromethoxy)hydrocinnamic acid, 2-(2-Carboxyethyl)-α,α,α-trifluoroanisole, 3-(2-(Trifluoromethoxy)phenyl)propanoic acid
PC2638-1G PC2638-250MG
APOSPC2638-1GEA 248 EUR
APOSPC2638-1G APOSPC2638-250MG
3-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
3-[2-(Trifluoromethoxy)phenyl]propanoic acid
Formel: C₁₀H₉F₃O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08458088
CAS-Nummer: 914636-53-6