2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC2643-1G PC2643-250MG PC2643-5G
APOSPC2643-1GEA 637 EUR
APOSPC2643-1G APOSPC2643-250MG APOSPC2643-5G
2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid
2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₇FO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01862008
CAS-Nummer: 481075-37-0