4-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-2,5-difluoro-4-iodobenzene
PC2687-5G PC2687-1G PC2687-25G
APOSPC2687-5GEA 37.7 EUR
APOSPC2687-5G APOSPC2687-1G APOSPC2687-25G
4-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene
4-Bromo-2,5-difluoroiodobenzene
Formel: C₆H₂BrF₂I
Schmelzpunkt: 54…57 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD04973906
CAS-Nummer: 145349-66-2