4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC2712-25G PC2712-50G PC2712-5G
APOSPC2712-25GEA 148 EUR
APOSPC2712-25G APOSPC2712-50G APOSPC2712-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylhydrazine hydrochloride
Formel: C₇H₆F₄N₂·ClH
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094163
CAS-Nummer: 502496-21-1