2,6-Difluorophenylhydrazine hydrochloride 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1,3-Difluoro-2-hydrazinobenzene hydrochloride
PC2719-25G
PC2719-5G
APOSPC2719-25GEA
238
EUR
APOSPC2719-25G
APOSPC2719-5G
2,6-Difluorophenylhydrazine hydrochloride 98%
2,6-Difluorophenylhydrazine hydrochloride
Formel:
C₆H₆F₂N₂·ClH Molecular Weight: 180.583 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD03094169 CAS-Nummer: 502496-26-6 |