2,3,4-Trifluorophenylhydrazine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Hydrazino-2,3,4-trifluorobenzene hydrochloride
PC2751-5G
APOSPC2751-5GEA 105 EUR
APOSPC2751-5G
2,3,4-Trifluorophenylhydrazine hydrochloride
2,3,4-Trifluorophenylhydrazine hydrochloride
Formel: C₆H₅F₃N₂·ClH
Molecular Weight: 198,573 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094176
CAS-Nummer: 502496-30-2