4-Bromo-2-fluoro-6-nitrotoluene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromo-3-fluoro-2-methylnitrobenzene
PC2784-1G PC2784-5G
APOSPC2784-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2784-1G APOSPC2784-5G
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrotoluene
4-Bromo-2-fluoro-6-nitrotoluene
Formel: C₇H₅BrFNO₂
Molecular Weight: 234,023 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03094190
CAS-Nummer: 502496-34-6