(2R)-2-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-2-(3-fluorophenyl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC27865-100MG
PC27865-250MG
APOSPC27865-100MGEA
1290
EUR
APOSPC27865-100MG
APOSPC27865-250MG
(2R)-2-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-2-(3-fluorophenyl)acetic acid
(2R)-2-({[(9H-Fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-2-(3-fluorophenyl)acetic acid
Formel:
C₂₃H₁₈FNO₄ Molecular Weight: 391,392 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07371711 CAS-Nummer: 1260608-92-1 |