1-([(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino)-3,3-difluorocyclobutane-1-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC27867-100MG PC27867-250MG
APOSPC27867-100MGEA 945 EUR
APOSPC27867-100MG APOSPC27867-250MG
1-([(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino)-3,3-difluorocyclobutane-1-carboxylic acid
1-([(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]amino)-3,3-difluorocyclobutane-1-carboxylic acid
Formel: C₂₀H₁₇F₂NO₄
Molecular Weight: 373.35 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28389003
CAS-Nummer: 1936532-04-5