Fmoc-D-2,4,5-Trifluorophenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
PC27884-1G PC27884-250MG
APOSPC27884-1GEA 408 EUR
APOSPC27884-1G APOSPC27884-250MG
Fmoc-D-2,4,5-Trifluorophenylalanine
Fmoc-D-2,4,5-Trifluorophenylalanine
Formel: C₂₄H₁₈F₃NO₄
Molecular Weight: 441.399 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06659134
CAS-Nummer: 1217837-13-2