Fmoc-α-Methyl-L-4-fluorophenylalanine
Lieferant: Apollo Scientific
PC27888-1G
PC27888-250MG
APOSPC27888-1GEA
546
EUR
APOSPC27888-1G
APOSPC27888-250MG
Fmoc-α-Methyl-L-4-fluorophenylalanine
Fmoc-α-Methyl-L-4-fluorophenylalanine
Formel:
C₂₅H₂₂FNO₄ Molecular Weight: 419,445 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08061624 CAS-Nummer: 1175838-03-5 |