3-Bromo-5-nitrobenzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC27896-1G
PC27896-250MG
APOSPC27896-1GEA
609
EUR
APOSPC27896-1G
APOSPC27896-250MG
3-Bromo-5-nitrobenzyl fluoride 95%
3-Bromo-5-nitrobenzyl fluoride
Formel:
C₇H₅BrFNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31664893 CAS-Nummer: 2244084-96-4 UN: 3261 ADR: 8,II |