3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC27904-1G
PC27904-250MG
APOSPC27904-1GEA
609
EUR
APOSPC27904-1G
APOSPC27904-250MG
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzyl fluoride 95%
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzyl fluoride
Formel:
C₇H₄BrClF₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31664896 CAS-Nummer: 2244083-98-3 UN: 3261 ADR: 8,II |