6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC27906-1G
PC27906-250MG
APOSPC27906-1GEA
609
EUR
APOSPC27906-1G
APOSPC27906-250MG
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl fluoride 95%
6-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzyl fluoride
Formel:
C₇H₄BrClF₂ Molecular Weight: 241.46 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD31664897 CAS-Nummer: 1628524-82-2 UN: 3265 ADR: 8 III |