1-[2-(4-Fluorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]ethan-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC28057-1G PC28057-5G
APOSPC28057-1GEA 180 EUR
APOSPC28057-1G APOSPC28057-5G
1-[2-(4-Fluorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]ethan-1-one 95%
1-[2-(4-Fluorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]ethan-1-one
Formel: C₁₂H₁₀FNOS
Molecular Weight: 235.277 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09295390
CAS-Nummer: 923701-97-7
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable