6-Chloro-3-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC28069-1G PC28069-250MG PC28069-5G
APOSPC28069-1GEA 319 EUR
APOSPC28069-1G APOSPC28069-250MG APOSPC28069-5G
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine 95%
6-Chloro-3-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine
Formel: C₆H₂ClF₃N₄
Molecular Weight: 222,555 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00505462
CAS-Nummer: 40971-95-7