6-Bromo-4-fluoro-1-isopropyl-2-methyl-benzimidazole
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 6-Bromo-4-fluoro-1-isopropyl-2-methyl-1H-benzo[d]imidazole
PC28238-5G
APOSPC28238-5GEA 140 EUR
APOSPC28238-5G
6-Bromo-4-fluoro-1-isopropyl-2-methyl-benzimidazole
6-Bromo-4-fluoro-1-isopropyl-2-methyl-benzimidazole
Formel: C₁₁H₁₂BrFN₂
Molecular Weight: 271,129 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD16660227
CAS-Nummer: 1231930-33-8