6-Fluoro-8-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC28240-1G PC28240-250MG
APOSPC28240-1GEA 241 EUR
APOSPC28240-1G APOSPC28240-250MG
6-Fluoro-8-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
6-Fluoro-8-(trifluoromethyl)quinolin-4-ol
Formel: C₁₀H₅F₄NO
Molecular Weight: 231,146 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28010367
CAS-Nummer: 1065092-53-6