4-Chloro-6-fluoro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC28243-1G PC28243-250MG
APOSPC28243-1GEA 522 EUR
APOSPC28243-1G APOSPC28243-250MG
4-Chloro-6-fluoro-8-(trifluoromethyl)quinoline
4-Chloro-6-fluoro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₄ClF₄N
Molecular Weight: 249,592 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28010394
CAS-Nummer: 1065093-26-6