Ethyl 5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC28249-250MG
APOSPC28249-250MGEA 87 EUR
APOSPC28249-250MG
Ethyl 5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₉F₃O₄
Molecular Weight: 274,193 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD28403629
CAS-Nummer: 896732-44-8