2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2825-1G
PC2825-250MG
APOSPC2825-1GEA
980
EUR
APOSPC2825-1G
APOSPC2825-250MG
2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide 95%
2-Amino-5-(trifluoromethyl)benzenesulphonamide
Formel:
C₇H₇F₃N₂O₂S Molecular Weight: 240,203 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08741369 CAS-Nummer: 201224-78-4 |