7-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC28250-1G PC28250-250MG
APOSPC28250-1GEA 168 EUR
APOSPC28250-1G APOSPC28250-250MG
7-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylic acid
7-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₄BrF₃O₄
Molecular Weight: 325,036 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31759996
CAS-Nummer: 2379918-53-1