Ethyl 7-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC28252-1G PC28252-250MG
APOSPC28252-1GEA 261 EUR
APOSPC28252-1G APOSPC28252-250MG
Ethyl 7-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylate
Ethyl 7-bromo-5-(trifluoromethoxy)benzofuran-2-carboxylate
Formel: C₁₂H₈BrF₃O₄
Molecular Weight: 353.089 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31793558
CAS-Nummer: 2379918-36-0