2,6-Difluoro-4-methoxybenzenesulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC28255-1G PC28255-250MG
APOSPC28255-1GEA 134 EUR
APOSPC28255-1G APOSPC28255-250MG
2,6-Difluoro-4-methoxybenzenesulphonamide
2,6-Difluoro-4-methoxybenzenesulphonamide
Formel: C₇H₇F₂NO₃S
Molecular Weight: 223,197 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18394894
CAS-Nummer: 1261738-62-8