6-(Trifluoromethoxy)-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC28257-1G PC28257-250MG
APOSPC28257-1GEA 168 EUR
APOSPC28257-1G APOSPC28257-250MG
6-(Trifluoromethoxy)-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
6-(Trifluoromethoxy)-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₅F₃O₅
Molecular Weight: 274,15 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31793556
CAS-Nummer: 165685-08-5