2,2-Difluoro-N-(2-hydroxyethyl)-2-(pyridin-2-yl)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC28264-1G PC28264-250MG
APOSPC28264-1GEA 430 EUR
APOSPC28264-1G APOSPC28264-250MG
2,2-Difluoro-N-(2-hydroxyethyl)-2-(pyridin-2-yl)acetamide
2,2-Difluoro-N-(2-hydroxyethyl)-2-(pyridin-2-yl)acetamide
Formel: C₉H₁₀F₂N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD21337845
CAS-Nummer: 1823183-62-5