2-(Prop-2-yn-1-ylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC28268-1G PC28268-250MG
APOSPC28268-1GEA 223 EUR
APOSPC28268-1G APOSPC28268-250MG
2-(Prop-2-yn-1-ylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one
2-(Prop-2-yn-1-ylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one
Formel: C₈H₅F₃N₂OS
Molecular Weight: 234.198 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08018587
CAS-Nummer: 141598-78-9