6-(Trifluoromethoxy)spiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC28269-1G PC28269-250MG
APOSPC28269-1GEA 522 EUR
APOSPC28269-1G APOSPC28269-250MG
6-(Trifluoromethoxy)spiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
6-(Trifluoromethoxy)spiro[benzo[e][1,3]oxazine-2,4'-piperidin]-4(3H)-one hydrochloride
Formel: C₁₃H₁₃F₃N₂O₃·ClH
Molecular Weight: 338,71 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD29042696
CAS-Nummer: 1823184-48-0