7-Fluoro-2H-benzo[e][1,2,4]thiadiazin-3(4H)-one 1,1-dioxide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC28271-1G PC28271-250MG
APOSPC28271-1GEA 0 EUR
APOSPC28271-1G APOSPC28271-250MG
7-Fluoro-2H-benzo[e][1,2,4]thiadiazin-3(4H)-one 1,1-dioxide
7-Fluoro-2H-benzo[e][1,2,4]thiadiazin-3(4H)-one 1,1-dioxide
Formel: C₇H₅FN₂O₃S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12546146
CAS-Nummer: 152721-97-6