1-(8-Chloro-3-(methylsulphonyl)-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridin-1-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC28274-1G PC28274-250MG
APOSPC28274-1GEA 143 EUR
APOSPC28274-1G APOSPC28274-250MG
1-(8-Chloro-3-(methylsulphonyl)-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridin-1-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
1-(8-Chloro-3-(methylsulphonyl)-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,5-a]pyridin-1-yl)-2,2,2-trifluoroethanone
Formel: C₁₁H₅ClF₆N₂O₃S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31812112
CAS-Nummer: 2379918-52-0