3-Chloro-N'-hydroxy-5-(trifluoromethyl)picolinimidamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC28275-1G PC28275-250MG
APOSPC28275-1GEA 731 EUR
APOSPC28275-1G APOSPC28275-250MG
3-Chloro-N'-hydroxy-5-(trifluoromethyl)picolinimidamide
3-Chloro-N'-hydroxy-5-(trifluoromethyl)picolinimidamide
Formel: C₇H₅ClF₃N₃O
Molecular Weight: 239,582 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00231716
CAS-Nummer: 303997-55-9