2-Chloro-N-((dimethylamino)methylene)-4-fluorobenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC28280-1G PC28280-250MG
APOSPC28280-1GEA 98.6 EUR
APOSPC28280-1G APOSPC28280-250MG
2-Chloro-N-((dimethylamino)methylene)-4-fluorobenzamide
2-Chloro-N-((dimethylamino)methylene)-4-fluorobenzamide
Formel: C₁₀H₁₀ClFN₂O
Molecular Weight: 228.651 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31812107
CAS-Nummer: 2379917-15-2