N-((Dimethylamino)methylene)-2,4-difluorobenzamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC28281-1G PC28281-250MG
APOSPC28281-1GEA 0 EUR
APOSPC28281-1G APOSPC28281-250MG
N-((Dimethylamino)methylene)-2,4-difluorobenzamide
N-((Dimethylamino)methylene)-2,4-difluorobenzamide
Formel: C₁₀H₁₀F₂N₂O
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31812108
CAS-Nummer: 2379917-16-3