8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-amine hydrobromide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC28284-1G PC28284-250MG
APOSPC28284-1GEA 105 EUR
APOSPC28284-1G APOSPC28284-250MG
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-amine hydrobromide
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-amine hydrobromide
Formel: C₇H₄ClF₃N₄·BrH
Molecular Weight: 317.494 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12546141
CAS-Nummer: 2379918-43-9