3-Chloro-2-isothiocyanato-5-(trifluoromethyl)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC28287-1G PC28287-250MG
APOSPC28287-1GEA 473 EUR
APOSPC28287-1G APOSPC28287-250MG
3-Chloro-2-isothiocyanato-5-(trifluoromethyl)pyridine
3-Chloro-2-isothiocyanato-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₇H₂ClF₃N₂S
Molecular Weight: 238.617 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD22557535
CAS-Nummer: 1360887-00-8
UN: 2923
ADR: 8+6.1 III