2-Chloro-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC28295-100MG PC28295-250MG PC28295-1G
APOSPC28295-100MGEA 0 EUR
APOSPC28295-100MG APOSPC28295-250MG APOSPC28295-1G
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carbonitrile
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)thiazole-5-carbonitrile
Formel: C₅ClF₃N₂S
Molecular Weight: 212,58 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08669458
CAS-Nummer: 151729-41-8