Methyl 2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC28299-1G PC28299-250MG
APOSPC28299-1GEA 78.3 EUR
APOSPC28299-1G APOSPC28299-250MG
Methyl 2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetate
Methyl 2-(6-Oxo-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-1(6H)-yl)acetate
Formel: C₈H₇F₃N₂O₃
Molecular Weight: 236,148 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD31812106
CAS-Nummer: 2004497-81-6