3,8-Dichloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC28300-1G PC28300-250MG
APOSPC28300-1GEA 221 EUR
APOSPC28300-1G APOSPC28300-250MG
3,8-Dichloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
3,8-Dichloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formel: C₇H₂Cl₂F₃N₃
MDL: MFCD16876986
CAS-Nummer: 1823182-47-3