8-Chloro-3-methyl-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC28304-1G PC28304-5G
APOSPC28304-1GEA 132 EUR
APOSPC28304-1G APOSPC28304-5G
8-Chloro-3-methyl-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
8-Chloro-3-methyl-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridine
Formel: C₈H₅ClF₃N₃
Molecular Weight: 235.594 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD12406874
CAS-Nummer: 1823182-33-7