3,5-Difluoro-4-iodoaniline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC2906-25G
PC2906-5G
APOSPC2906-25GEA
292
EUR
APOSPC2906-25G
APOSPC2906-5G
3,5-Difluoro-4-iodoaniline 97%
3,5-Difluoro-4-iodoaniline
Formel:
C₆H₄F₂IN Molecular Weight: 255,004 g/mol Schmelzpunkt: 112 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07774190 CAS-Nummer: 1542-34-3 |