7-Bromo-1-fluorophenazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC29358-1G
PC29358-250MG
PC29358-5G
APOSPC29358-1GEA
224
EUR
APOSPC29358-1G
APOSPC29358-250MG
APOSPC29358-5G
7-Bromo-1-fluorophenazine 95%
7-Bromo-1-fluorophenazine
Formel:
C₁₂H₆BrFN₂ Molecular Weight: 277.092 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD32066753 CAS-Nummer: 2366994-18-3 |