1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methylpropane 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC2956-25G
PC2956-5G
PC2956-100G
APOSPC2956-25GEA
273
EUR
APOSPC2956-25G
APOSPC2956-5G
APOSPC2956-100G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methylpropane 97%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-methylpropane
Formel:
C₄H₄F₆ Molecular Weight: 166,065 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094211 CAS-Nummer: 382-09-2 |