3-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC300500-1G PC300500-100MG
APOSPC300500-1GEA 79.9 EUR
APOSPC300500-1G APOSPC300500-100MG
3-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indazole
3-Bromo-6-(trifluoromethyl)-1H-indazole
Formel: C₈H₄BrF₃N₂
Schmelzpunkt: 184…186 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09263228
CAS-Nummer: 1000341-21-8