2-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Methyl-5-(trifluoromethyl)benzo[d]oxazole
PC300510-1G PC300510-250MG PC300510-5G
APOSPC300510-1GEA 219 EUR
APOSPC300510-1G APOSPC300510-250MG APOSPC300510-5G
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole 97%
2-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Formel: C₉H₆F₃NO
Schmelzpunkt: 34…35 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09222481
CAS-Nummer: 175785-41-8