2-Thio-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-(Trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole-2-thiol, 2-Sulphanyl-5-(trifluoromethyl)benzo[d]oxazole
PC300517-100MG
PC300517-1G
PC300517-250MG
APOSPC300517-100MGEA
0
EUR
APOSPC300517-100MG
APOSPC300517-1G
APOSPC300517-250MG
2-Thio-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
2-Thio-5-(trifluoromethyl)-1,3-benzoxazole
Formel:
C₈H₄F₃NOS Schmelzpunkt: 166…168 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD23183903 CAS-Nummer: 13451-80-4 |