[2-Morpholin-4-yl-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC300518-1G PC300518-250MG
APOSPC300518-1GEA 102 EUR
APOSPC300518-1G APOSPC300518-250MG
[2-Morpholin-4-yl-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
[2-Morpholin-4-yl-5-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Formel: C₁₂H₁₄F₃NO₂
Molecular Weight: 261.24 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD09025885
CAS-Nummer: 886851-51-0