4-(4-Fluorophenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC300521-1G PC300521-5G
APOSPC300521-1GEA 69.6 EUR
APOSPC300521-1G APOSPC300521-5G
4-(4-Fluorophenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
4-(4-Fluorophenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
Formel: C₈H₆FN₃O
Molecular Weight: 179.151 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11053874
CAS-Nummer: 80240-40-0